3,3'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B5704-1G
B5704-200MG
TCIAB5704-1GEA
257
EUR
TCIAB5704-1G
TCIAB5704-200MG
3,3'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,3'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
Formule:
C₂₄H₃₂B₂O₄ |
Numéro CAS:
850264-92-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 165.0 to 169.0 deg-C |