Imprimer
1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-sorbitol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3:2,4-Bis-O-[(3,4-dimethylphenyl)methylene]-D-glucitol, (1R)-1-((4R,4aR,8aS)-2,6-Bis(3,4-dimethylphenyl)tetrahydro-[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxin-4-yl)ethane-1,2-diol, DMDBS
B5693-25G B5693-5G
TCIAB5693-25GEA 70.4 EUR
TCIAB5693-25G TCIAB5693-5G
1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-sorbitol ≥98.0% (par HPLC)
1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-sorbitol
Formule: C₂₄H₃₀O₆
MW: 414.50 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD09038711
Numéro CAS: 135861-56-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +51.0 deg (C=1, pyridine)