Imprimer
Boc-6-Ahx-OSu ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic acid N-Succinimidyl ester, Boc-ε-aminocaproic acid-OSu, 6-(Boc-amino)hexanoic acid N-Succinimidyl ester, Boc-NH-C6-NHS, Boc-6-Ahx-OSu, 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoate
B5684-1G B5684-5G
TCIAB5684-1GEA 159 EUR
TCIAB5684-1G TCIAB5684-5G
Boc-6-Ahx-OSu ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Boc-6-Ahx-OSu
Formule: C₁₅H₂₄N₂O₆
MW: 328.365 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00237379
Numéro CAS: 51513-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C