2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-Bromo-1,3,5-triphenylbenzene, 2'-Bromo-5'-phenyl-m-terphenyl
B5674-200MG
B5674-1G
TCIAB5674-200MGEA
108
EUR
TCIAB5674-200MG
TCIAB5674-1G
2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formule:
C₂₄H₁₇Br MW: 385.30 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00092320 Numéro CAS: 10368-73-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |