Imprimer
(E,E)-1,4-Bis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E,E)-1,4-Bis[2-[4-[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]vinyl]benzene, (E,E)-4,4'-[1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl)]bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline], TOP-HTM-α1
B5672-1G B5672-25G B5672-5G
TCIAB5672-1GEA 128 EUR
TCIAB5672-1G TCIAB5672-25G TCIAB5672-5G
(E,E)-1,4-Bis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(E,E)-1,4-Bis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene
Formule: C₅₀H₄₄N₂O₄
MW: 736.91 g/mol
Point de fusion: 181°C
Numéro CAS: 872466-50-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %