Imprimer
2-(2-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B5663-1G B5663-200MG
TCIAB5663-1GEA 198 EUR
TCIAB5663-1G TCIAB5663-200MG
2-(2-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(2-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₄BrN₃
MW: 388.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD29047055
Numéro CAS: 77989-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C