Imprimer
(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1S,2S)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl ((1S,2S)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2S)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl [(1S,2S)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1S,2S)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, [(1S,2S)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester
B5648-1G B5648-5G
TCIAB5648-1GEA 107 EUR
TCIAB5648-1G TCIAB5648-5G
(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1S,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460986
Numéro CAS: 180683-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C