Imprimer
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester, (1R,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, (1R,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1R,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane
B5647-1G B5647-5G
TCIAB5647-1GEA 198 EUR
TCIAB5647-1G TCIAB5647-5G
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08726023
Numéro CAS: 146504-07-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C