Imprimer
1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5645-1G B5645-5G
TCIAB5645-1GEA 70.4 EUR
TCIAB5645-1G TCIAB5645-5G
1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₀F₆
MW: 220.16 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro CAS: 79850-12-7
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)