Imprimer
3-Bromo-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5644-1G B5644-5G
TCIAB5644-1GEA 62.7 EUR
TCIAB5644-1G TCIAB5644-5G
3-Bromo-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₈BrNO
MW: 214.0592 g/mol
Numéro MDL: MFCD01060879
Numéro CAS: 49834-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C