N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B5637-1G
B5637-5G
TCIAB5637-1GEA
77
EUR
TCIAB5637-1G
TCIAB5637-5G
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-fluoroaniline
Formule:
C₁₈H₁₂Br₂FN |
Numéro MDL:
MFCD31618116 Numéro CAS: 1429194-04-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |