Imprimer
Benidipine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-[(3RS)-1-Benzylpiperidin-3-yl] 5-Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, KW‐3049
B5629-100MG B5629-1G
TCIAB5629-100MGEA 105 EUR
TCIAB5629-100MG TCIAB5629-1G
Benidipine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benidipine hydrochloride
Formule: C₂₈H₃₁N₃O₆·HCl
Point de fusion: 200°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00906929
Numéro CAS: 91599-74-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01043
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d832e5bbbddc43eadf3888ecd57515c12d826787&vid=821d68cc8fd08df8c1d22f7cd2eb3be1fd5f0686&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %