Imprimer
2-Bromo-9,9-di-p-tolyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5619-1G B5619-5G
TCIAB5619-1GEA 104 EUR
TCIAB5619-1G TCIAB5619-5G
2-Bromo-9,9-di-p-tolyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-di-p-tolyl-9H-fluorene
Formule: C₂₇H₂₁Br
Numéro MDL: MFCD16619315
Numéro CAS: 474918-33-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=722a598d1a5f33737d561246e9a9614df556ec7d&vid=722a598d1a5f33737d561246e9a9614df556ec7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C