Imprimer
9,9-Bis(4-methoxyphenyl)-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5617-1G B5617-5G
TCIAB5617-1GEA 152 EUR
TCIAB5617-1G TCIAB5617-5G
9,9-Bis(4-methoxyphenyl)-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Bis(4-methoxyphenyl)-9H-fluorene
Formule: C₂₇H₂₂O₂
Numéro CAS: 117766-40-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a7041df0850b77319d3adc3d936be87a32547e&vid=c0a7041df0850b77319d3adc3d936be87a32547e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C