Imprimer
5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5602-1G B5602-200MG
TCIAB5602-1GEA 263 EUR
TCIAB5602-1G TCIAB5602-200MG
5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene ≥97.0% (par GC)
5-Bromo-1,2,3-tris(dodecyloxy)benzene
Formule: C₄₂H₇₇BrO₃
Numéro MDL: MFCD32062858
Numéro CAS: 654065-52-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C