Imprimer
N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[Bis[(diphenylphosphino)methyl]amino]propyltriethoxysilane
B5594-1G B5594-5G
TCIAB5594-1GEA 80.3 EUR
TCIAB5594-1G TCIAB5594-5G
N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine ≥95.0% (sur base azote total)
N,N-Bis[(diphenylphosphino)methyl]-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formule: C₃₅H₄₅NO₃P₂Si
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 904704-23-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) 95.0 to 105.0 %