Imprimer
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5591-1G B5591-5G
TCIAB5591-1GEA 44 EUR
TCIAB5591-1G TCIAB5591-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazole
Formule: C₂₄H₁₇N
Numéro MDL: MFCD28167065
Numéro CAS: 1221237-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64a370bf2a3d436aeb98db9be5a4c7a618b5c6c6&vid=64a370bf2a3d436aeb98db9be5a4c7a618b5c6c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C