Imprimer
3-Bromobenzo[b]thiophène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5589-5G B5589-25G
TCIAB5589-5GEA 53.9 EUR
TCIAB5589-5G TCIAB5589-25G
3-Bromobenzo[b]thiophène ≥96.0% (par GC)
3-Bromobenzo[b]thiophène
Formule: C₈H₅BrS
Point d'ébullition: 269°C
Numéro MDL: MFCD00023009
Numéro CAS: 7342-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a9b10acb83cf581cd68ef49ab5e55a6238f7ed8&vid=3a9b10acb83cf581cd68ef49ab5e55a6238f7ed8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %