1-Boc-4-bromopiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
tert-Butyl 4-Bromopiperidine-1-carboxylate, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-bromopiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, N-Boc-4-Bromopiperidine
B5585-1G
B5585-5G
TCIAB5585-1GEA
37.4
EUR
TCIAB5585-1G
TCIAB5585-5G
1-Boc-4-bromopiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Boc-4-bromopiperidine
Formule:
C₁₀H₁₈BrNO₂ MW: 264.1594 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD04115039 Numéro CAS: 180695-79-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |