Imprimer
3,5-Bis(methoxymethyloxy)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [3,5-Bis(methoxymethoxy)phenyl]methanol, (3,5-Bis(methoxymethoxy)phenyl)methanol
B5583-1G B5583-5G
TCIAB5583-1GEA 135 EUR
TCIAB5583-1G TCIAB5583-5G
3,5-Bis(methoxymethyloxy)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
3,5-Bis(methoxymethyloxy)benzyl alcohol
Formule: C₁₁H₁₆O₅
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD27928465
Numéro CAS: 76280-60-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b74f4bac1ee3ddf9f5844261535cb55f021bd618&vid=b74f4bac1ee3ddf9f5844261535cb55f021bd618&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %