Imprimer
Hydrogénosulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium hydrogensulphate
B5569-25G B5569-5G
TCIAB5569-25GEA 91.3 EUR
TCIAB5569-25G TCIAB5569-5G
Hydrogénosulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Hydrogénosulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₆N₂O₄S
MW: 236.29 g/mol
Point d'éclair: 284°C
Numéro MDL: MFCD06798197
Numéro CAS: 262297-13-2
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %