Imprimer
2-Butyl-n-octan-1-amine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Butyl-1-n-octylamine, 5-(Aminomethyl)undecane, 2-Butyloctan-1-amine, 1-Amino-2-butyl-n-octane
B5550-1ML B5550-5ML
TCIAB5550-1MLEA 121 EUR
TCIAB5550-1ML TCIAB5550-5ML
2-Butyl-n-octan-1-amine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Butyl-n-octan-1-amine
Formule: C₁₂H₂₇N
Numéro MDL: MFCD20721903
Numéro CAS: 217655-07-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b60134a34587d33095263aea7c8c6e1433f25f72&vid=b60134a34587d33095263aea7c8c6e1433f25f72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %