Imprimer
9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5547-200MG B5547-1G
TCIAB5547-200MGEA 55 EUR
TCIAB5547-200MG TCIAB5547-1G
9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(4-Bromobutyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₆H₁₆BrN
Numéro MDL: MFCD11546053
Numéro CAS: 10420-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C