Imprimer
Chlorure de 1-benzyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5543-25G B5543-5G
TCIAB5543-25GEA 234 EUR
TCIAB5543-25G TCIAB5543-5G
Chlorure de 1-benzyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 1-benzyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂
Numéro MDL: MFCD07784451
Numéro CAS: 36443-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %