Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B5537-1G B5537-5G
TCIAB5537-1GEA 116 EUR
TCIAB5537-1G TCIAB5537-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester
Formule: C₁₀H₁₉NO₅
Numéro MDL: MFCD01073763
Numéro CAS: 96099-84-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54b9695160ab584dc299357c92c7931ac39718d7&vid=54b9695160ab584dc299357c92c7931ac39718d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg (C=0.5, MeOH)