Imprimer
Bis(3-bromophenyl)phenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5531-1G B5531-200MG
TCIAB5531-1GEA 158 EUR
TCIAB5531-1G TCIAB5531-200MG
Bis(3-bromophenyl)phenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Bis(3-bromophenyl)phenylphosphine oxide
Formule: C₁₈H₁₃Br₂OP
MW: 436.08 g/mol
Numéro CAS: 1163698-32-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C