Trifluoroacétate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoroacetate
B5526-5G
B5526-25G
TCIAB5526-5GEA
79.2
EUR
TCIAB5526-5G
TCIAB5526-25G
Trifluoroacétate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoroacétate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule:
C₁₀H₁₅F₃N₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD08458921 Numéro CAS: 174899-94-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |