Imprimer
4,8-Bis[(2-ethylhexyl)oxy]-2,6-bis(trimethylstannyl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5490-500MG B5490-5G
TCIAB5490-500MGEA 107 EUR
TCIAB5490-500MG TCIAB5490-5G
4,8-Bis[(2-ethylhexyl)oxy]-2,6-bis(trimethylstannyl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥97.0% (par HPLC)
4,8-Bis[(2-ethylhexyl)oxy]-2,6-bis(trimethylstannyl)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formule: C₃₂H₅₄O₂S₂Sn₂
Numéro MDL: MFCD20275089
Numéro CAS: 1160823-78-8
ONU: 3146
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Sulfuride) 7.80 to 8.80 %