Imprimer
2-[7-(tert-Butyl)pyren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Synonyms: [7-(tert-Butyl)pyren-2-yl]boronic acid Pinacol ester, 2-(tert-Butyl)-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene, 2-(7-(tert-Butyl)pyren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B5489-1G B5489-5G
TCIAB5489-1GEA 273 EUR
TCIAB5489-1G TCIAB5489-5G
2-[7-(tert-Butyl)pyren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 98,0 GC, T
2-[7-(tert-Butyl)pyren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₆H₂₉BO₂
MW: 384.33 g/mol
Point de fusion: 241°C
Numéro MDL: MFCD31618106
Numéro CAS: 1270030-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2eaed3d1b04c2e57151113d7954a17f1a3433ba&vid=f2eaed3d1b04c2e57151113d7954a17f1a3433ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %