Imprimer
2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]propanedinitrile
B5458-200MG B5458-1G
TCIAB5458-200MGEA 78.1 EUR
TCIAB5458-200MG TCIAB5458-1G
2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile ≥95.0% (par GC)
2-[(5'-Bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl)methylene]malononitrile
Formule: C₁₂H₅BrN₂S₂
MW: 321.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD06214120
Numéro CAS: 704890-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C