Imprimer
3-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromodibenzo[b,d]thiophene
B5452-1G B5452-5G
TCIAB5452-1GEA 75.9 EUR
TCIAB5452-1G TCIAB5452-5G
3-Bromodibenzothiophene ≥98.0% (par GC)
3-Bromodibenzothiophene
Formule: C₁₂H₇BrS
MW: 263.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD11052997
Numéro CAS: 97511-04-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C