Imprimer
Bis(tetrabutylammonium) dihydrogen Pyrophosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B5440-200MG B5440-1G
TCIAB5440-200MGEA 183 EUR
TCIAB5440-200MG TCIAB5440-1G
Bis(tetrabutylammonium) dihydrogen Pyrophosphate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(tetrabutylammonium) dihydrogen Pyrophosphate
Formule: C₃₂H₇₄N₂O₇P₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 857447-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbc6d7f06d3da6a1077ddf79bb6a913ff524ed40&vid=bbc6d7f06d3da6a1077ddf79bb6a913ff524ed40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %