Imprimer
Bilastine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-(2-(4-(1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidin-1-yl)ethyl)phenyl)-2-methylpropanoic acid, 2-[4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]piperidin-1-yl]ethyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
B5392-1G B5392-250MG
TCIAB5392-1GEA 754 EUR
TCIAB5392-1G TCIAB5392-250MG
Bilastine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bilastine
Formule: C₂₈H₃₇N₃O₃
MW: 463.62 g/mol
Numéro MDL: MFCD09837814
Numéro CAS: 202189-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C