Imprimer
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
B5382-1G B5382-5G
TCIAB5382-1GEA 27.5 EUR
TCIAB5382-1G TCIAB5382-5G
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD03428533
Numéro CAS: 30186-18-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642b75dfa90f870daa2315c703d12f47ac774e2c&vid=642b75dfa90f870daa2315c703d12f47ac774e2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C