Imprimer
Boc-D-Tyr(ME)-OH ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
B5350-1G B5350-5G
TCIAB5350-1GEA 40.7 EUR
TCIAB5350-1G TCIAB5350-5G
Boc-D-Tyr(ME)-OH ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295.335 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065604
Numéro CAS: 68856-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=862992ccd1f41d53ac40ed0ae1c824ae4cabb52b&vid=862992ccd1f41d53ac40ed0ae1c824ae4cabb52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -34.0 deg (C=1, EtOH)