Imprimer
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Boc-amino)thiophene-2-carboxylic acid, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)thiophene-2-carboxylic acid, 3-(N-Boc-amino)thiophene-2-carboxylic acid
B5341-1G B5341-5G
TCIAB5341-1GEA 74.8 EUR
TCIAB5341-1G TCIAB5341-5G
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₄S
MW: 243.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD02682396
Numéro CAS: 101537-64-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %