Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
B5337-1G
B5337-5G
TCIAB5337-1GEA
83.6
EUR
TCIAB5337-1G
TCIAB5337-5G
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule:
(C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH |
Numéro MDL:
MFCD00042492 Numéro CAS: 177952-39-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |