Acide 2-bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Bromo-4-(trifluoromethl)benzoic acid
B5334-1G
B5334-5G
TCIAB5334-1GEA
56.1
EUR
TCIAB5334-1G
TCIAB5334-5G
Acide 2-bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-α,α,α-trifluoro-p-toluique
Formule:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269.02 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD07368837 Numéro CAS: 328-89-2 EINECS: 206-339-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |