Imprimer
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5333-5G B5333-25G
TCIAB5333-5GEA 42.9 EUR
TCIAB5333-5G TCIAB5333-25G
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788719
Numéro CAS: 630125-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %