Imprimer
4,4'''-Bis(2-butyloctyloxy)-p-quaterphenyl ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5320-1G B5320-200MG
TCIAB5320-1GEA 218 EUR
TCIAB5320-1G TCIAB5320-200MG
4,4'''-Bis(2-butyloctyloxy)-p-quaterphenyl ≥98.0% (par HPLC)
4,4'''-Bis(2-butyloctyloxy)-p-quaterphenyl
Formule: C₄₈H₆₆O₂
Point de fusion: 163°C
Numéro MDL: MFCD02667784
Numéro CAS: 18434-08-7
EINECS: 242-310-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Molar extinction coefficient min. 51000 (CHCl3, 308 to 312nm)