Imprimer
trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans,trans-4'-Butyl-1,1'-bicyclohexane-4-carboxylic acid, trans-4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic acid
B5317-1G B5317-5G
TCIAB5317-1GEA 94.6 EUR
TCIAB5317-1G TCIAB5317-5G
trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans,trans-4'-Butylbicyclohexyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₃₀O₂
MW: 266.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797517
Numéro CAS: 89111-63-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 211 to 243 deg-C