Imprimer
9-(2'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5312-200MG B5312-1G
TCIAB5312-200MGEA 66 EUR
TCIAB5312-200MG TCIAB5312-1G
9-(2'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(2'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
Numéro MDL: MFCD31618099
Numéro CAS: 1215228-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64962c84cc6be00298594328d8e0cc341bb0fddd&vid=64962c84cc6be00298594328d8e0cc341bb0fddd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C