Imprimer
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5290-1G B5290-5G
TCIAB5290-1GEA 57.2 EUR
TCIAB5290-1G TCIAB5290-5G
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Formule: C₇H₄BrNO₂
Numéro MDL: MFCD00694727
Numéro CAS: 19932-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C