Imprimer
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5279-200MG B5279-1G
TCIAB5279-200MGEA 81.4 EUR
TCIAB5279-200MG TCIAB5279-1G
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136.19 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Point de fusion: 13°C
Densité: 1.04
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 38259-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)