Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Bis(4-fluorophenyl)iodonium triflate, Bis(4-fluorophenyl)iodonium Trifluoromethanesulphonate
B5276-1G
B5276-5G
TCIAB5276-1GEA
134
EUR
TCIAB5276-1G
TCIAB5276-5G
Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₁₃H₈F₅IO₃S |
Numéro MDL:
MFCD21608479 Numéro CAS: 732306-64-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |