Imprimer
3-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromodibenzosulpholane, 3-Bromodibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide, 3-Bromodibenzothiophene sulphone
B5268-200MG B5268-1G
TCIAB5268-200MGEA 137 EUR
TCIAB5268-200MG TCIAB5268-1G
3-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥98.0% (par GC)
3-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide
Formule: C₁₂H₇BrO₂S
MW: 295.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD30742894
Numéro CAS: 116668-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25b0e80b5f2d96e8ee01c3c03c4fb10b3e47d29f&vid=25b0e80b5f2d96e8ee01c3c03c4fb10b3e47d29f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C