Imprimer
2-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromodibenzothiophene 5,5-dioxide, 2-Bromodibenzosulpholane, 2-Bromodibenzothiophene sulphone
B5267-200MG B5267-1G
TCIAB5267-200MGEA 120 EUR
TCIAB5267-200MG TCIAB5267-1G
2-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥95.0% (par GC)
2-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide
Formule: C₁₂H₇BrO₂S
MW: 295.15 g/mol
Point de fusion: 267°C
Numéro MDL: MFCD00623266
Numéro CAS: 53846-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c144df98f9bf284db968ab68d30e0b124168bd29&vid=c144df98f9bf284db968ab68d30e0b124168bd29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %