Imprimer
Acide 3-bromo-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5262-1G B5262-5G
TCIAB5262-1GEA 24.2 EUR
TCIAB5262-1G TCIAB5262-5G
Acide 3-bromo-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045840
Numéro CAS: 101084-39-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C