Imprimer
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxamide, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxamide, tert-Butyl 3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate, 3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-Carbamoylpyrrolidine
B5248-1G B5248-5G
TCIAB5248-1GEA 113 EUR
TCIAB5248-1G TCIAB5248-5G
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
Numéro MDL: MFCD04116210
Numéro CAS: 122684-34-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85148beab6e9c31540114f3b6db3a2d35656acce&vid=85148beab6e9c31540114f3b6db3a2d35656acce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C