(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl alcohol, (S)-(-)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol, (1S)-(-)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol, (S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (S)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol
B5244-1G
B5244-5G
TCIAB5244-1GEA
42.9
EUR
TCIAB5244-1G
TCIAB5244-5G
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol ≥98.0% (par GC)
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule:
C₁₀H₈F₆O MW: 258.16 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03093011 Numéro CAS: 225920-05-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |